Sodium Borate, 0.5 M Buffer Solution, pH 9.0, Thermo Scientific | Avantor
Sodium Borate, 0.5 M Buffer Solution, pH 9.0, Thermo Scientific
Sodium Borate, 0.5 M Buffer Solution, pH 9.0, Thermo Scientific
Certificates
Sodium Borate, 0.5 M Buffer Solution, pH 9.0, Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 1330-43-4
Physical Form: Liquid
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00081185
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CAAAJ63637-AK
  • CAAAJ63637-AP
  • MDL No.:
  • MFCD00081185
  • MFCD00081185
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 250 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - 155,32 $
    155,32 $
    Each (250ml)
       155,32 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J63637-AK
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ63637-AK
    MDL No.
    MFCD00081185
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - 232,98 $
    232,98 $
    Each (500ml)
       232,98 $
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J63637-AP
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ63637-AP
    MDL No.
    MFCD00081185