Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
MOBS, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific | Avantor

MOBS, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific

MOBS, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific
Certificates
MOBS, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific

1 Options Available Below

Product Details & Documents

Liquid

CAS No.: 115724-21-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00674916

Specifications for Product Family

Spécifications

Spécifications

  • Catalog No:
  • CAAAJ63594-AE
  • CAAAJ63594-AK
  • MDL No.:
  • MFCD00674916
  • MFCD00674916

Spécifications

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Taille
    Availability
    Price
  • 100 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $181.27
    $181.27
    Each (100ml)
       $181.27
    La quantité minimale de commande est de 1

    Supplier Number: J63594-AE
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ63594-AE
    MDL No.
    MFCD00674916
  • 250 mL
    Discontinued
    Supplier Number: -
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ63594-AK
    MDL No.
    MFCD00674916
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.