Stacking buffer (4X), Thermo Scientific
Stacking buffer (4X), Thermo Scientific
Certificates
Stacking buffer (4X), Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
Physical Form: Liquid
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $77.11
    $77.11
    Each (500ml)
       $77.11
    Supplier Number: J63450-AP
  • 1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $139.98
    $139.98
    Each (1l)
       $139.98
    Supplier Number: J63450-K2