Thrombin Buffer, pH 8.0, Thermo Scientific | Avantor
Thrombin Buffer, pH 8.0, Thermo Scientific
Thrombin Buffer, pH 8.0, Thermo Scientific
Certificates
Thrombin Buffer, pH 8.0, Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colorless
Odor: Odorless
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 250 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $65.32
    $65.32
    Each (250ml)
       $65.32
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J63240-AK
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $185.94
    $185.94
    Each (500ml)
       $185.94
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J63240-AP