Phosphate, 0.2 M Buffer Solution, pH 7.2, Thermo Scientific | Avantor
Phosphate, 0.2 M Buffer Solution, pH 7.2, Thermo Scientific
Phosphate, 0.2 M Buffer Solution, pH 7.2, Thermo Scientific
Certificates
Phosphate, 0.2 M Buffer Solution, pH 7.2, Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CAAAJ62899-AP
  • CAAAJ62899-K2
  • MDL No.:
  • MFCD00003527
  • MFCD00003527
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $155.32
    $155.32
    Each (500ml)
       $155.32
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J62899-AP
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ62899-AP
    MDL No.
    MFCD00003527
  • 1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $229.73
    $229.73
    Each (1l)
       $229.73
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J62899-K2
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ62899-K2
    MDL No.
    MFCD00003527