Sodium Phosphate, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific
Sodium Phosphate, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific
Certificates
Sodium Phosphate, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00146206
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • MPCAAAJ62733-AP
  • MPCAAAJ62733-K2
  • CAAAJ62733-AP
  • CAAAJ62733-K2
  • MDL No.:
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
Spécifications
Product Family Options
Life Science Promotion
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $145.05
    $145.05
    Each
       $145.05
    Supplier Number: J62733-AP
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MPCAAAJ62733-AP
    MDL No.
    MFCD00146206
    New Product
  • 1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $180.15
    $180.15
    Each
       $180.15
    Supplier Number: J62733-K2
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MPCAAAJ62733-K2
    MDL No.
    MFCD00146206
    New Product
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $181.27
    $181.27
    Each (500ml)
       $181.27
    Supplier Number: J62733-AP
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ62733-AP
    MDL No.
    MFCD00146206
  • 1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $258.86
    $258.86
    Each (1l)
       $258.86
    Supplier Number: J62733-K2
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ62733-K2
    MDL No.
    MFCD00146206