GTE buffer
GTE buffer
Certificates
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Storage temperature: 2 to 8°C
  • Suitable for miniprep and DNA purification
Contains 25 mM Tris, 50 mM glucose, and 10 mM EDTA.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 100 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $54.80
    $54.80
    Each (100ml)
       $54.80
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: J62597-AE
  • 250 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $102.88
    $102.88
    Each (250ml)
       $102.88
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: J62597-AK