Rapamycin ≥99%
Rapamycin ≥99%
Rapamycin ≥99%
Certificates
Rapamycin ≥99%
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Blocks cytokine-mediated signal transduction pathways
Blocks cytokine-mediated signal transduction pathways
Blocks cytokine-mediated signal transduction pathways
Synonymes:  (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-Hexadecahydro-9,27-dihydroxy-3-[(1R)-2-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethyl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-23,27-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine-1,5,11,28,29(4H,6H,31H)-pentone
  • CAS Number:53123-88-9
  • Formule:C₅₁H₇₉NO₁₃
  • Numéro MDL:MFCD00867594
  • Molecular Weight:914.19 g/mol
  • Indice Merck:14,8114
  • Température de conservation:Congélateur
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 50 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $302.04
    $302.04
    Each (50mg)
       $302.04
    Supplier Number: J62473-MF
  • 100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $731.12
    $731.12
    Each (100mg)
       $731.12
    Supplier Number: J62473-MC
  • 200mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (200mg)
    Each (200mg) - $939.22
    $939.22
    Each (200mg)
       $939.22
    Supplier Number: J62473-EX3
Life Science Promotion
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $292.70
    $292.70
    Each
       $292.70
    Supplier Number: J62473-MC
    Spécifications:
    New Product