Phosphate, 0.5 M Buffer Solution, pH 9.5, Thermo Scientific | Avantor
Phosphate, 0.5 M Buffer Solution, pH 9.5, Thermo Scientific
Phosphate, 0.5 M Buffer Solution, pH 9.5, Thermo Scientific
Certificates
Phosphate, 0.5 M Buffer Solution, pH 9.5, Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CAAAJ62025-AK
  • CAAAJ62025-AP
  • MDL No.:
  • MFCD00003527
  • MFCD00003527
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 250 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $104.35
    $104.35
    Each (250ml)
       $104.35
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J62025-AK
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ62025-AK
    MDL No.
    MFCD00003527
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $143.58
    $143.58
    Each (500ml)
       $143.58
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J62025-AP
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ62025-AP
    MDL No.
    MFCD00003527