CHES, 0.5 M Buffer Solutions, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
Certificats
À propos de cet article
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid, CHES.
CAS No.: 103-47-9
MDL No.: MFCD00003835
Spécifications
- MDL No.:MFCD00003835