TES, 0.2 M Buffer Solution, pH 7.5, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Liquid
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482
Spécifications
- MDL No.:MFCD00065482