3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, haute sensibilité prêt-à-l'emploi
À propos de cet article
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
Recommended for ELISA (microwell) procedures, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
The TMB solution has similar sensitivity levels to chemiluminescent detection reagents; it can detect as little as 0.15 ng. The TMB solution provided is enough for at least 25 mini-gel sized (10 X 10 cm) blots. Store at 2-8°C. Keep the substrate out of direct sunlight.
- CAS Number:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Molecular Weight:240.35 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:259-364-6
- ONU:2810
- MARC:6.1,III
- MARC:"6.1",III
5 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
Recommended for ELISA (microwell) procedures, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
The TMB solution has similar sensitivity levels to chemiluminescent detection reagents; it can detect as little as 0.15 ng. The TMB solution provided is enough for at least 25 mini-gel sized (10 X 10 cm) blots. Store at 2-8°C. Keep the substrate out of direct sunlight.
- CAS Number:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Molecular Weight:240.35 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:259-364-6
- ONU:2810
- MARC:6.1,III
- MARC:"6.1",III
Product Family Options
Informations sur le produit
- TailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: J61325-EQE
- Supplier Number: J61325-AP
- Supplier Number: J61325-AUL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
Life Science Promotion
Informations sur le produit
- TailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: J61325-APSpécifications:New ProductNew Product
- Supplier Number: J61325-AUL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:New ProductNew Product