SSC buffer (20X), Thermo Scientific | Avantor
SSC buffer (20X), Thermo Scientific
SSC buffer (20X), Thermo Scientific
Certificates
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
Physical Form: Liquid
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00132371
Documents
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • MPCAAAJ60839-K7
  • CAAAJ60839-K2
  • CAAAJ60839-K3
  • CAAAJ60839-K7
  • MDL No.:
  • MFCD00132371
  • MFCD00132371
  • MFCD00132371
  • MFCD00132371
Spécifications
Product Family Options
Life Science Promotion
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $203.85
    $203.85
    Each
       $203.85
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60839-K7
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MPCAAAJ60839-K7
    MDL No.
    MFCD00132371
    New Product
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $86.81
    $86.81
    Each (1l)
       $86.81
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60839-K2
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ60839-K2
    MDL No.
    MFCD00132371
  • 2 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (2l)
    Each (2l) - $120.59
    $120.59
    Each (2l)
       $120.59
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60839-K3
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ60839-K3
    MDL No.
    MFCD00132371
  • 4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $276.48
    $276.48
    Each (4l)
       $276.48
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60839-K7
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ60839-K7
    MDL No.
    MFCD00132371