CHAPS Lysis Buffer, Thermo Scientific | Avantor
CHAPS Lysis Buffer, Thermo Scientific
CHAPS Lysis Buffer, Thermo Scientific
Certificates
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear liquid
MDL No.: MFCD00282866
Applications: For cell lysis and protein extraction
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CAAAJ60580-AD
  • CAAAJ60580-AE
  • MDL No.:
  • MFCD00282866
  • MFCD00282866
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 50 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $207.11
    $207.11
    Each (50ml)
       $207.11
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60580-AD
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ60580-AD
    MDL No.
    MFCD00282866
  • 100 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $351.10
    $351.10
    Each (100ml)
       $351.10
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60580-AE
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ60580-AE
    MDL No.
    MFCD00282866