EPPS, 0.2 M Buffer Solutions, Thermo Scientific | Avantor
EPPS, 0.2 M Buffer Solutions, Thermo Scientific
EPPS, 0.2 M Buffer Solutions, Thermo Scientific
Certificates
EPPS, 0.2 M Buffer Solutions, Thermo Scientific
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 16052-06-5
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00006160
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CAAAJ61538-AE
  • CAAAJ61538-AK
  • CAAAJ60511-AE
  • CAAAJ60511-AK
  • CAAAJ61296-AE
  • CAAAJ61296-AK
  • CAAAJ61476-AE
  • MPCAAAJ61476-AK
  • CAAAJ61476-AK
  • MDL No.:
  • MFCD00006160
  • MFCD00006160
  • MFCD00006160
  • MFCD00006160
  • MFCD00006160
  • MFCD00006160
  • MFCD00006160
  • MFCD00006160
  • MFCD00006160
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Taille
    Type de conditionnement
    pH
    Availability
    Price
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    100 mL
    Glass bottle
    7.0
    Discontinued
    Supplier Number: -
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ61538-AE
    MDL No.
    MFCD00006160
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    250 mL
    Glass bottle
    7.0
    Discontinued
    Supplier Number: -
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ61538-AK
    MDL No.
    MFCD00006160
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    100 mL
    Glass bottle
    7.5
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $140.75
    $140.75
    Each (100ml)
       $140.75
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60511-AE
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ60511-AE
    MDL No.
    MFCD00006160
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    250 mL
    Glass bottle
    7.5
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $276.48
    $276.48
    Each (250ml)
       $276.48
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60511-AK
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ60511-AK
    MDL No.
    MFCD00006160
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    100 mL
    Glass bottle
    8.0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $181.27
    $181.27
    Each (100ml)
       $181.27
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J61296-AE
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ61296-AE
    MDL No.
    MFCD00006160
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    250 mL
    Glass bottle
    8.0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $276.48
    $276.48
    Each (250ml)
       $276.48
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J61296-AK
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ61296-AK
    MDL No.
    MFCD00006160
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    100 mL
    Glass bottle
    8.5
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $140.75
    $140.75
    Each (100ml)
       $140.75
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J61476-AE
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ61476-AE
    MDL No.
    MFCD00006160
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    250 mL
    Glass bottle
    8.5
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - $276.48
    $276.48
    Each (250ml)
       $276.48
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J61476-AK
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CAAAJ61476-AK
    MDL No.
    MFCD00006160
Life Science Promotion
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Taille
    Type de conditionnement
    pH
    Availability
    Price
  • EPPS buffer solution
    0.2 M
    250 mL
    Glass bottle
    8.5
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $218.95
    $218.95
    Each
       $218.95
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J61476-AK
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MPCAAAJ61476-AK
    MDL No.
    MFCD00006160