TBE sample buffer (6X), Thermo Scientific | Avantor
TBE sample buffer (6X), Thermo Scientific
TBE sample buffer (6X), Thermo Scientific
Certificates
TBE sample buffer (6X), Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 25 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25ml)
    Each (25ml) - $85.77
    $85.77
    Each (25ml)
       $85.77
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60357-AC
  • 50 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $251.35
    $251.35
    Each (50ml)
       $251.35
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60357-AD