TBE urea sample buffer (2X), Thermo Scientific
TBE urea sample buffer (2X), Thermo Scientific
Certificates
TBE urea sample buffer (2X), Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 10 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10ml)
    Each (10ml) - $150.79
    $150.79
    Each (10ml)
       $150.79
    Supplier Number: J60186-AB
  • 25 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25ml)
    Each (25ml) - $251.35
    $251.35
    Each (25ml)
       $251.35
    Supplier Number: J60186-AC