Separating or resolving buffer (4X), Thermo Scientific | Avantor
Separating or resolving buffer (4X), Thermo Scientific
Separating or resolving buffer (4X), Thermo Scientific
Certificates
Separating or resolving buffer (4X), Thermo Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Liquid
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $125.66
    $125.66
    Each (500ml)
       $125.66
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60181-AP
  • 1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $180.96
    $180.96
    Each (1l)
       $180.96
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: J60181-K2