Didecyl ether ≥95.0%
Product Details & Documents
CAS Number: 2456-28-2
MDL Number: MFCD00026539
Molecular Formula: C20H42O
Molecular Weight: 298.56
Purity/Analysis Method: >95.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 196
Specific Gravity (20/20): 0.82
Other Product Names / Synonyms: Didecyl Ether
- CAS Number:2456-28-2
- Formule:C₂₀H₄₂O
- Numéro MDL:MFCD00026539
- Ébullition Pt:196 °C
- Densité:0,82 (20 °C)
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Purity/Analysis Method:95.0% (GC)
Spécifications
- Taille:25 mL