Open Ring Support, Ace Glass
Supplier:   Ace Glass
Open Ring Support, Ace Glass
Supplier:  Ace Glass
Certificates
Open Ring Support, Ace Glass
Open Ring Support, Ace Glass
3 Options Available Below
Product Details & Documents
This Flexaframe open ring support can be held by conventional laboratory clamp holders
Use it to support equipment such as leveling bulbs and separatory funnels from Flexaframe. Three different sizes are available, all manufactured from aluminum.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 76 mm (3")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $117.28
    $117.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $117.28
    Supplier Number: 11171-12
  • 102 mm (4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $179.66
    $179.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $179.66
    Supplier Number: 11171-17
  • 127 mm (5")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $247.10
    $247.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $247.10
    Supplier Number: 11171-22