Order Entry
Canada
Orders LinkContactUsLinkComponent
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience | Avantor

Schlenk Tubes, Modified, ChemScience

100 ml, Flask Modified Schlenk Tube, 19/22, Glass
Catalog # CA10202-292
Supplier:   CHEM SCIENCE INC CA
Fournisseur #:  CS-F0909100G
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
Catalog # CA10202-292
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience
Schlenk Tubes, Modified, ChemScience

100 ml, Flask Modified Schlenk Tube, 19/22, Glass

Price
$171.86
Log in for availability
Case of 1
Product Details & Documents

Choice of either 2 mm glass stopcock, 2 mm Teflon® stopcock or 0 to 4 mm high vacuum valve.

Specifications
  • Capacity:
    100 ml
  • Description:
    Flask Modified Schlenk Tube
  • [ST] joint size:
    19/22
  • Stopcock type:
    Glass
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.