Order Entry
Canada
Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer Solutions, Hach | Avantor

pH Buffer Solutions, Hach

±0.02, 25 °C, 25 mL, 7.00, Colorless
Catalog # CA11017-014
Supplier:   Hach
Fournisseur #:  1222220
pH Buffer Solutions, Hach
Catalog # CA11017-014
Supplier:  Hach
CAS Number:  
pH Buffer Solutions, Hach
pH Buffer Solutions, Hach

±0.02, 25 °C, 25 mL, 7.00, Colorless

CAS Number:  
Price
$65.49
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

For pH meter standardization

Available colorless, or color-coded for easy identification.

Spécifications

Spécifications

  • Color:
    Colorless
  • Size:
    25 mL
  • Reference temperature:
    25 °C
  • pH:
    7.00
  • pH accuracy:
    ±0.02

Spécifications