Precision Screwdriver, Aven
Torx & Tamper-Proof Driver, 50 mm (2"), T8
Catalog # 89012-022
Supplier: Aven Tools
Supplier #: 13923
Jump to:
Product Details & Documents
Specifically designed for electronics
Specifications
- Description:Torx & Tamper-Proof Driver
- Tip size:T8
- Blade length:50 mm (2")
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



