Anti-TMEM44 Rabbit Recombinant Polyclonal Antibody
Supplier: AFG Bioscience
À propos de cet article
Recommended dilution: IHC: 1:20 to 1:200, IF: 1:50 to 1:200
Type:
Antigen: TMEM44
Clonality: Recombinant Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
2 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Recommended dilution: IHC: 1:20 to 1:200, IF: 1:50 to 1:200
Type:
Antigen: TMEM44
Clonality: Recombinant Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Specifications for Product Family
Spécifications
- Catalog No:
- 77811-071
- 77803-071
- Antigen symbol:
- TMEM44
- TMEM44
- Antigen name:
- Transmembrane protein 44 protein (269-439AA)
- Transmembrane protein 44 protein (269-439AA)
- Antigen synonyms:
- DKFZp686O18124|TMEM44|TMM44_HUMAN|Transmembrane protein 44
- DKFZp686O18124|TMEM44|TMM44_HUMAN|Transmembrane protein 44
- Clonality:
- Recombinant Polyclonal
- Recombinant Polyclonal
- Conjugation:
- Unconjugated
- Unconjugated
- Reactivity:
- Human
- Human
- Host:
- Rabbit
- Rabbit
- Gene ID:
- Q2T9K0
- Q2T9K0
- Isotype:
- IgG
- IgG
- ELISA:
- Yes
- Yes
- ImmunoChemistry:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescence:
- Yes
- Yes
- Form:
- Liquid
- Liquid
- Purification:
- >95%, Protein G purified
- >95%, Protein G purified
- Storage buffer:
- 0.03% Proclin 300, 50% glycerol, 0.01 M PBS, pH 7.4
- 0.03% Proclin 300, 50% glycerol, 0.01 M PBS, pH 7.4
- Storage temperature:
- Upon receipt, store at –20 or –80 °C. Avoid repeated freeze.
- Upon receipt, store at –20 or –80 °C. Avoid repeated freeze.
- Shipping temperature:
- Shipped on blue ice
- Shipped on blue ice
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- SizePackagingAvailabilityPrice
- Supplier Number: A36931-100UGL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.77811-071Antigen symbolTMEM44Antigen nameTransmembrane protein 44 protein (269-439AA)Antigen synonymsDKFZp686O18124|TMEM44|TMM44_HUMAN|Transmembrane protein 44ClonalityRecombinant PolyclonalConjugationUnconjugatedReactivityHumanHostRabbitGene IDQ2T9K0IsotypeIgGELISAYesImmunoChemistryYesImmunoFluorescenceYesFormLiquidPurification>95%, Protein G purifiedStorage buffer0.03% Proclin 300, 50% glycerol, 0.01 M PBS, pH 7.4Storage temperatureUpon receipt, store at –20 or –80 °C. Avoid repeated freeze.Shipping temperatureShipped on blue ice - Supplier Number: A36931-50UGL'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.77803-071Antigen symbolTMEM44Antigen nameTransmembrane protein 44 protein (269-439AA)Antigen synonymsDKFZp686O18124|TMEM44|TMM44_HUMAN|Transmembrane protein 44ClonalityRecombinant PolyclonalConjugationUnconjugatedReactivityHumanHostRabbitGene IDQ2T9K0IsotypeIgGELISAYesImmunoChemistryYesImmunoFluorescenceYesFormLiquidPurification>95%, Protein G purifiedStorage buffer0.03% Proclin 300, 50% glycerol, 0.01 M PBS, pH 7.4Storage temperatureUpon receipt, store at –20 or –80 °C. Avoid repeated freeze.Shipping temperatureShipped on blue ice
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



