Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR Tubes
PCR Tubes
PCR tubes, 0.2 ml, Flat cap
Catalog # 470204-046
Supplier:   Sorenson Bioscience
Supplier #:  16950
PCR Tubes
Catalog # 470204-046
PCR Tubes
PCR tubes, 0.2 ml, Flat cap
Price
$146.25
Log in for availability
Pack of 1,000 Case of 10000
Product Details & Documents
PCR tubes with attached caps.
  • Natural polypropylene
  • Optically clear cap
  • No graduation
Non-sterile pack.
Certified free from RNase/DNase, PCR inhibitor, human DNA and pyrogen.
Packaging: 1000 tubes/bag, 10 bags/case.
Specifications
  • Cap type:
    Flat cap
  • Capacity:
    0.2 ml
  • Description:
    PCR tubes
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.