ContactUsLinkComponent
Rtx®-502.2 GC Columns, Restek
Rtx®-502.2 GC Columns, Restek
Supplier:  Restek
Certificates
undefined
Rtx®-502.2 GC Columns, Restek
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • RK10919
  • RK10916
  • RK10908
  • RK10909
  • RK10920
  • RK10915
  • 10851-984
  • RK10910
  • RK40914
  • 10850-006
  • RK40915
  • RK10921
  • Description:
  • RK10916
  • RK10908
  • RK10909
  • RK10920
  • RK10910
  • Temperature limit:
  • –20 to 270°C
  • 0 to 270°C
  • 0 to 270°C
  • –20 to 270°C
  • 0 to 270°C