Drum Gauge, Justrite®
Drum gauge
Catalog # 56610-506
Supplier: Justrite
Supplier #: 08530
Jump to:
Product Details & Documents
Low cost solution to overfilling drums during waste disposal operations.
- When drum is almost full, indicator pops up
- Nonmetallic 12.7 cm (5") long gauge fits 1.9 cm (3/4") bung
Specifications
- Description:Drum gauge
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



