Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
Selenium Standard for AAS, Certipur®, MilliporeSigma
Catalogue # CA1.19796.0500
Fournisseur:  MilliporeSigma
Numéro CAS:  
Selenium Standard for AAS, Certipur®, MilliporeSigma
Catalogue # CA1.19796.0500
Fournisseur:  MilliporeSigma
Supplier Number:  1.19796.0500
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Concentration:
    1000 µg/ml
  • Matrix:
    0,5 M HNO₃
  • Pack type:
    Plastic Bottle
  • Size:
    500 ml
  • Cat. no.:
    CA1.19796.0500
  • Element:
    Selenium
  • Supplier No.:
    1.19796.0500

Spécifications

À propos de cet article

Traceable to SRM from NIST.