ContactUsLinkComponent
Qualitative Filter Paper, Grade 631, Ahlstrom
Qualitative Filter Paper, Grade 631, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Certificates
undefined
Qualitative Filter Paper, Grade 631, Ahlstrom
Supplier:  Ahlstrom
Specifications
  • Catalog No:
  • 47749-706
  • 47749-686
  • 47749-702
  • 47749-704
  • 47749-698
  • 47749-700
  • 47749-694
  • 47749-696
  • 47749-692
  • 47749-708
  • 47749-688
  • Flow rate:
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Load capacity:
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • Retention:
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm
  • 10 µm