ContactUsLinkComponent
CritiCore Cleanroom Coveralls with ESD Grids
CritiCore Cleanroom Coveralls with ESD Grids
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
CritiCore Cleanroom Coveralls with ESD Grids
Supplier:  VWR International
Specifications
  • Catalog No:
  • 89495-898
  • 89495-876
  • 89495-878
  • 89495-890
  • 89495-892
  • 89495-894
  • 89495-872
  • 89495-896
  • 89495-874
  • 89495-904
  • 89495-882
  • 89495-906
  • 89495-884
  • 89495-886
  • 89495-888
  • 89495-900
  • 89495-902
  • 89495-880
  • Garment application:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Risk area:
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • Gender:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Closure type:
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Fabric:
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • ESD Grid (99% polyester, 1% carbon)
  • Weight:
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.
  • 3.0 oz./sq. yd.