Combi-Rack for Test Tubes
Combi-rack for test tubes, 96-position, violet, PP, 210×115×28 mm
Catalogus # NEOL2-2573
New Product
Leverancier: NEOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Combi rack for test tubes, 96-position.
Double-sided test tube rack with lid
Available in 7 colours
Made of PP
Autoclavable up to 121 °C
On the upper side there are holes for test tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml, on the lower one places for test tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml. 0,5 ml.
Specificaties
- Kleur:violet
- Omschrijving:Combi-rack for test tubes, 96-position
- Materiaal:PP
- Seq:2
- b×d×h:210×115×28 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.