Orders LinkContactUsLinkComponent
O411 98+%
O411 98+%
Bottle
Catalogus # APOSOR21534-1G
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
O411 98+%
Catalogus # APOSOR21534-1G
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  175135-47-4
O411 98+%
Bottle
CAS-nummer:  175135-47-4
Price
833,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
  • CAS-nummer:175135-47-4
  • Formule:C₁₆H₁₅NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00067778
  • Molecular Weight:253.30 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle