Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline ≥99%
L(-)-Proline ≥99%
Bottle
  APOSBIP0717-1KG
New Product
L(-)-Proline ≥99%
  APOSBIP0717-1KG
New Product
 :  147-85-3
L(-)-Proline ≥99%
Bottle
 :  147-85-3
65,20 €
1 * 1 kg
USP, pyrogen free
 :  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  •  :147-85-3
  •  :C₅H₉NO₂
  •  :MFCD00064318
  •  :115.13 g/mol
  •  :228 °C (ontbinding)
  •  :1,36 g/cm³ (25 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :205-702-2
Documents
  • Verpakking:
    Bottle