Fuchsin basic
Bottle
Catalogus # APOSBIGE1007-1G
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synoniemen: CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
- CAS-nummer:632-99-5
- Formule:C₂₀H₁₉N₃·ClH
- MDL-nummer:MFCD00012569
- Molecular Weight:337,8459 g/mol
- UN:3077
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



