Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Phthalaldehyde, high purity

Phthalaldehyde, high purity

Bottle
Catalogus # APOSBIA120-1G
Corrosief
Giftig
Milieu
Leverancier:   Apollo Scientific
Phthalaldehyde, high purity
Catalogus # APOSBIA120-1G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  643-79-8
Phthalaldehyde, high purity

Bottle

CAS-nummer:  643-79-8
Price
21,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS-nummer:643-79-8
  • Formule:C₈H₆O₂
  • MDL-nummer:MFCD00003335
  • Molecular Weight:134.13 g/mol
  • Kokend Pt:83 °C/0,8mmHg
  • Smelten Pt:53…57 °C
  • Dichtheid:1,13 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:132 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • UN:2923
  • ADR:8+6.1,II

Documents

Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Bottle

Specificaties