Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
[EN]RABBIT ANTI-SCFV(MIN X)[BIOTIN] MONO 1 * 200 µl
Catalogus # GENSA02303-200
Leverancier:
Genscript
New Product
Afbeelding vergroten
[EN]RABBIT ANTI-SCFV(MIN X)[BIOTIN] MONO 1 * 200 µl
Catalogus # GENSA02303-200
Leverancier:
Genscript
New Product
Frequently Bought Together
Ethanol absolute ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Leverancier: VWR Chemicals
Ethanol absolute ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Ethanol, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
IJkoplossingen voor geleidbaarheidsmeters
Leverancier: VWR Chemicals
Nitril handschoenen, Kimtech™ Blue Nitrile
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Combitips® advanced PCR Clean - Positive Displacement Pipette Tips
Leverancier: EPPENDORF