Orders LinkContactUsLinkComponent
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ universele blockers, 96,
Catalogus # BIOONOVA-5143233
Marketsource
Leverancier:   Revvity
NEXTFLEX™ Universal Blockers
Catalogus # BIOONOVA-5143233
Leverancier:  Revvity
Marketsource
CAS-nummer:  
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ universele blockers, 96,
CAS-nummer:  
Price
334,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
De NEXTFLEX™ universal blockers blokkeren niet-specifieke hybridisatie, verhogen de specificiteit en verlagen de sequencingkosten. Ze zijn compatibel met alle ligatie- en tagmentatie-workflows voor Illumina®.
  • Effectief in het blokkeren van bibliotheken met één of twee indexen Compatibel met alle NEXTFLEX™-barcodes en alle andere op ligatie en tagmentatie gebaseerde workflows voor Illumina®-sequencingplatforms Vereenvoudigt en verlaagt de kosten van het vastleggen van targets zonder in te leveren op prestaties 96 barcodeblokkers beschikbaar
Tijdens target-enrichment kunnen adapters interageren met de complementaire adaptersequentiestreng van een andere bibliotheekmolecule. De NEXTFLEX™ universal blockers zijn ontworpen om deze concatemerisatie van bibliotheekmoleculen te voorkomen. Door deze interactie van complementaire adaptersequenties te blokkeren, verbetert het aantal on-target-reads drastisch en neemt de diepte van de verrijking toe. De NEXTFLEX™ universal blockers zijn ontworpen voor gebruik met geïndexeerde adapters voor Illumina-sequencingplatforms. Ze zijn effectief in het blokkeren van single-indexed of dual-indexed bibliotheken, zonder beïnvloeding door indexlengte of de aanwezigheid van een unieke moleculaire index (UMI). De NEXTFLEX Universal Blockers zijn compatibel met ligatie-gebaseerde workflows, zoals NEXTFLEX™- of Illumina TruSeq-library-prepkits. Ze zijn ook compatibel met tagmentatie-gebaseerde workflows, zoals Illumina Nextera-library-prepkits.
Certificeringen: Gefabriceerd in ISO 9001-faciliteit.
Accessoire-informatie:
Bestelinformatie:
Levering:
Let op: Alleen voor onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    NEXTFLEX™ universele blockers
  • No. of reactions:
    96
Specificaties