Orders LinkContactUsLinkComponent
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
NEXTFLEX™ UDI-barcodes 16 - Eval (1 - 8), 16,
Catalogus # BIOO514150-EVAL16
Marketsource
Leverancier:   Revvity
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
Catalogus # BIOO514150-EVAL16
Leverancier:  Revvity
Marketsource
CAS-nummer:  
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
NEXTFLEX™ UDI-barcodes 16 - Eval (1 - 8), 16,
CAS-nummer:  
Price
331,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
De unieke dubbele indexbarcodes van NEXTFLEX® zijn barcodeadapters die kunnen worden gebruikt met single- of paired-end read sequencing library prep kits die zijn ontworpen voor sequencing op Illumina®-platformworkflows.
  • 384 UDI-adapters voor het beperken van monstertoewijzingen als gevolg van indexhopping Unieke adapters met dubbele index voor het multiplexen van maximaal 384 bibliotheken voor Illumina®-sequencingplatforms Beperk indexhopping of signaalverspreiding die kan optreden tijdens sequencing Elke partij van de NEXTFLEX® Unique barcodes met dubbele index wordt getest op indexzuiverheid door middel van sequencing Compatibel met zowel paired-end als single-read sequencing Compatibel met de NEXTFLEX® Universal-blokkers
De barcodes gebruiken twee unieke 8-nt indices per UDI-adapter. De 8 nt-indices zijn ontworpen met een Hamming-afstand van minimaal drie over de gehele reeks, waardoor foutcorrectie mogelijk is. Gepatroneerde flowcellen, zoals die op de Illumina® NovaSeq® en HiSeq® 3000/4000 platforms, blijken last te hebben van een verhoogd percentage foutieve toewijzingen van monsters tijdens het sequensen.
Het gebruik van adapters met unieke dual-indices tijdens sequencing voorkomt dat dergelijke foutief toegewezen reads in de uiteindelijke datasets verschijnen, waardoor de hoogste dataintegriteit wordt gegarandeerd. De NEXTFLEX® Unieke dubbele indexbarcodes zijn geëncodeerde adapters voor Illumina®-sequencing die databeveiliging bieden. Multiplexing met NEXTFLEX® UDI-barcodes vergroot de schaal en verlaagt kosten door tot 384 bibliotheken in één flowcell-lane te poolen.
Certificeringen: Gefabriceerd in ISO 9001-faciliteit.
Accessoire-informatie:
Bestelinformatie:
Levering:
Let op: Alleen voor onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes 16 - Eval (1 - 8)
  • No. of reactions:
    16
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.