Orders LinkContactUsLinkComponent
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ kleine RNA-sequentie V4 (1-48), 48,
Catalogus # BIOONOVA-5132-32
Marketsource
Leverancier:   Revvity
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
Catalogus # BIOONOVA-5132-32
Leverancier:  Revvity
Marketsource
CAS-nummer:  
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ kleine RNA-sequentie V4 (1-48), 48,
CAS-nummer:  
Price
3 489,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
De NEXTFLEX™ small RNA-sequentiekit V4 stelt laboratoria in staat bias in hun Illumina® small RNA-sequentieworkflows te verminderen, terwijl gebruik wordt gemaakt van een volledig gelvrij protocol, zelfs met lage inputmonsters.
  • Volledig gelvrij protocol van gezuiverd miRNA of 1 ng totaal RNA Geautomatiseerd op de Sciclone® G3 NGSx, Sciclone G3 NGSx iQ™ en de Zephyr® G3 NGS werkstations Gepatenteerde technologie, geoptimaliseerd voor uitdagende monsters zoals plasma of serum, inclusief exosomen Uitzonderlijke ontdekking van miRNA Klaar om bibliotheken te sequencen in ~6 uur Multiplexing van maximaal 384 monsters Er is een automatiseringsprotocol beschikbaar
De NEXTFLEX™ small RNA-sequentiekit V4 gebruikt gepatenteerde technologie om een volledig gelvrije small RNA-bibliotheekvoorbereidingsoplossing te bieden voor Illumina-sequencingplatforms. Onze aanpak voor het verminderen van bias omvat optimalisatie van de ligatiereactie en het gebruik van dimeerreducerende oligonucleotiden. Deze aanpassingen resulteren in minder bias in vergelijking met standaardprotocollen. De NEXTFLEX™ small RNA-sequentiekit V4 maakt het mogelijk bibliotheken voor te bereiden die klaar zijn voor sequencing met een vereenvoudigde workflow in ongeveer 6 uur, met slechts 1 ng totaal RNA als input. Bibliotheken die met deze kit zijn bereid hebben een hoger percentage mapping-reads en unieke miRNA’s dan toonaangevende concurrenten. Deze handige gelvrije workflow, geïntegreerd in de NEXTFLEX™ small RNA-sequentiekit V4, maakt de constructie van bibliotheken uit exoRNA mogelijk. Met deze workflow kunnen onderzoekers een groot aantal reads verkrijgen die uitlijnen met volwassen miRNA’s en lage adapterdimers, zelfs bij zeer lage miRNA-inputs zoals typisch voor exosoommonsters.
 : Gefabriceerd in ISO 9001-faciliteit.
 :
 :
 :
 : Alleen voor onderzoek. CRISPRclean® Plus Total RNA Prep Alleen voor onderzoeksdoeleinden.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    NEXTFLEX™ kleine RNA-sequentie V4 (1-48)
  • No. of reactions:
    48
Specificaties