Orders LinkContactUsLinkComponent
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) beads 2.0, 96,
Catalogus # BIOONOVA-512993
Marketsource
Leverancier:   Revvity
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
Catalogus # BIOONOVA-512993
Leverancier:  Revvity
Marketsource
CAS-nummer:  
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) beads 2.0, 96,
CAS-nummer:  
Price
337,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
NEXTFLEX™ poly(A) beads 2.0-kits bieden een gemakkelijke methode om zuiver, intact mRNA te verkrijgen vóór RNA-seq-library-prep met hogere mRNA-opbrengst, lage rRNA-contaminatie en een simpel protocol.
  • 10 ng tot 5 µg totaal start-RNA Protocol op basis van magnetische kralen Geen organische oplosmiddelen of precipitatiestap vereist Geoptimaliseerd voor gebruik met 10 ng tot 5 µg totaal RNA als startmateriaal Versies zijn beschikbaar voor geautomatiseerde en handmatige isolatie van het mRNA-transcriptoom Geautomatiseerd op de Sciclone® G3 NGSx en Zephyr® G3 NGS werkstations
Er zijn verschillende benaderingen gebruikt om rRNA uit totaal RNA te verwijderen voor RNA-seq-library-voorbereiding. Verwijdering van rRNA voorkomt verspilling van reagentia/bio-informatica op ~85% totaal RNA dat rRNA is. De NEXTFLEX™ poly(A) beads 2.0-kit biedt een eenvoudige, kosteneffectieve methode om rRNA te verwijderen in RNA-seq-bibliotheken. Dit product benut de poly(A)-staarten aan de 3’-uiteinden van de meeste coderende mRNA’s. Hybridisatie van deze staarten met complementaire thymidines (‘oligo-dT’) op vaste dragers maakt terugwinning van poly(A)+-RNA mogelijk door de drager met de gehybridiseerde complexen te isoleren.
Certificeringen: Gefabriceerd in ISO 9001-faciliteit.
Accessoire-informatie:
Bestelinformatie:
Levering:
Let op: Alleen voor onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    NEXTFLEX™ Poly(A) beads 2.0
  • No. of reactions:
    96