NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ poly(A) beads 2.0-kits bieden een gemakkelijke methode om zuiver, intact mRNA te verkrijgen vóór RNA-seq-library-prep met hogere mRNA-opbrengst, lage rRNA-contaminatie en een simpel protocol.
- 10 ng tot 5 µg totaal start-RNA Protocol op basis van magnetische kralen Geen organische oplosmiddelen of precipitatiestap vereist Geoptimaliseerd voor gebruik met 10 ng tot 5 µg totaal RNA als startmateriaal Versies zijn beschikbaar voor geautomatiseerde en handmatige isolatie van het mRNA-transcriptoom Geautomatiseerd op de Sciclone® G3 NGSx en Zephyr® G3 NGS werkstations
Er zijn verschillende benaderingen gebruikt om rRNA uit totaal RNA te verwijderen voor RNA-seq-library-voorbereiding. Verwijdering van rRNA voorkomt verspilling van reagentia/bio-informatica op ~85% totaal RNA dat rRNA is. De NEXTFLEX™ poly(A) beads 2.0-kit biedt een eenvoudige, kosteneffectieve methode om rRNA te verwijderen in RNA-seq-bibliotheken. Dit product benut de poly(A)-staarten aan de 3’-uiteinden van de meeste coderende mRNA’s. Hybridisatie van deze staarten met complementaire thymidines (‘oligo-dT’) op vaste dragers maakt terugwinning van poly(A)+-RNA mogelijk door de drager met de gehybridiseerde complexen te isoleren.
: Gefabriceerd in ISO 9001-faciliteit.
:
:
:
: Alleen voor onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.
- Omschrijving:NEXTFLEX™ Poly(A) beads 2.0
- No. of reactions:48