Orders LinkContactUsLinkComponent
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (289-384), 192,
Catalogus # BIOONOVA-512923
Marketsource
Leverancier:   Revvity
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
Catalogus # BIOONOVA-512923
Leverancier:  Revvity
Marketsource
CAS-nummer:  
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (289-384), 192,
CAS-nummer:  
Price
957,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
De NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI-barcodes zijn ontworpen om multiplexed single- en paired-end cDNA-bibliotheken te bereiden uit totaal-RNA, mRNA-verrijkt RNA of rRNA-gedepeteerd RNA voor Illumina-platforms.
  • UDI-barcodes voor het multiplexen van RNA-sequentiebibliotheken Compatibel met zowel paired-end als single-read sequencing Elke partij wordt getest op indexzuiverheid en functionaliteit door middel van sequencing
De NEXTFLEX™ unieke dual-index barcodes bevatten twee unieke indexen op elke adapter, met een hammingafstand van minstens drie in de hele serie, om foutcorrectie mogelijk te maken. De NEXTFLEX™ unieke dual-index RNA-sequence barcodes kunnen worden gebruikt voor PCR-vrije RNA-sequencingtoepassingen. Gepatroneerde flowcellen op de Illumina® Novasequence®, Hisequence® 3000/4000 en Hisequence® X-platforms hebben een verhoogd risico op foutieve toewijzing van monsters tijdens sequencing. Het gebruik van adapters met unieke dual-indices tijdens sequencing voorkomt dat dergelijke foutief toegewezen reads in de uiteindelijke datasets verschijnen, waardoor de hoogste dataintegriteit wordt gegarandeerd. Elke batch wordt getest op indexzuiverheid en functionaliteit door middel van sequencing.
Certificeringen: Gefabriceerd in ISO 9001-faciliteit.
Let op: Alleen voor onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (289-384)
  • No. of reactions:
    192
Specificaties