TechniCloth® Cleanroom Wipes
TX609, 230×230 mm, 300 wipes/bag
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
TechniCloth® -doekjes zijn vervaardigd uit een hydroentangled non-woven mix van 55% cellulose en 45% polyester. Deze stoffenmix combineert de sterke absorberende eigenschappen van een natuurlijke vezel met de zuiverheid en kracht van een synthetisch doekje.
- Ontworpen voor algemene reiniging waarbij efficiënt gebruik en zuiverheid van cruciaal belang zijn
- Ideaal voor toepassingen waar een hoog absorptievermogen en weinig extraheerbare stoffen vereist zijn
- Uitstekend voor het opnemen van water
Laag gehalte aan deeltjes en extraheerbare stoffen en compatibel met solventen, TechniCloth® is ideaal voor algemene reiniging en het voorkomen van morsen in gecontroleerde omgevingen.
Geschikt voor gebruik in Klasse 1000, ISO 6, M4.5 omgevingen.
Kleur: Wit
: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Specifications
- Verpakt:300 wipes/bag
- Omschrijving:TX609
- l×b:230×230 mm
- Seq:11
- Absorptievermogen:360 ml/m²
- Ionen - natrium:34 ppm
- Absorptievermogen, snelheid:<0,3 s
- Extraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water:0,03 g/m²
- Gewicht:69 g/m²
- Cat. No.:TEXWTX609_U
- Vezels (>100 µm):55000/m²
- Ionen - chloride:16 ppm
- Model:TechniCloth®
- Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol:0,01 g/m²
- Deeltjesvorming (5 - 100 µm, bij ASTM E2090-test):0,997×10⁶/m²
- Ionen - kalium:1,0 ppm
- Deeltjesvorming (0,5 - 5 µm, bij ASTM E2090-test):20×10⁶/m²