Orders LinkContactUsLinkComponent
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,180 - 1,240 g/ml, 0,001, 160 mm
Catalogus # GERI0011
Leverancier:   GERING
Density Hydrometers
Catalogus # GERI0011
Leverancier:  GERING
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,180 - 1,240 g/ml, 0,001, 160 mm
Price
31,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specificaties
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    02
  • Indeling:
    0,001
  • Meetbereik:
    1,180 - 1,240 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.