Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rekken

Rekken

4 solid shelves, on leveller legs, Roestvrij staal 304, 1600×400×1900 mm
Catalogus # PALBSU1660-S-SHELF
Leverancier:   Palbam
Rekken
Catalogus # PALBSU1660-S-SHELF
Leverancier:  Palbam
Rekken
Rekken

4 solid shelves, on leveller legs, Roestvrij staal 304, 1600×400×1900 mm

Price
894,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hoogwaardige cleanroom rekken met in hoogte verstelbare poten of op witte nylon 130 mm (5") cleanroom zwenkwielen.

  • Legbord opties: Vol of geperforeerd
  • De legborden zijn verwijderbaar en in hoogte verstelbaar in stappen van 200 mm (8")
  • 4 legborden per rek (extra legborden kunnen afzonderlijk besteld worden)

Roestvrij staal 304, elektrolytisch gepolijst.

Specificaties
  • Omschrijving:
    4 solid shelves, on leveller legs
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 304
  • Seq:
    13
  • b×d×h:
    1600×400×1900 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.