[EN]SULFAT IC-STANDARDLÖSUNG, 100 ML ROT 1 * 100 mL
Catalogus # ROTH2666.1
Leverancier: Roth Carl
New Product
[EN]SULFAT IC-STANDARDLÖSUNG, 100 ML ROT 1 * 100 mL
Catalogus # ROTH2666.1
Leverancier: Roth Carl
New Product
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, Bufferoplossingen, 20 °C
Leverancier: VWR Chemicals
Conductiviteit standaard 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl)
Leverancier: Mettler - Toledo
VWR® AVS TITRINORM pH-bufferoplossingen in zakjes, 20 °C
Leverancier: VWR Chemicals
VWR® Conductiviteit standaard 5.000 µS/cm
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, pH electrode maintenance kit
Leverancier: VWR Chemicals
pH buffer solutions
Leverancier: Mettler - Toledo
Standaardoplossingen voor geleidbaarheid
Leverancier: VWR Chemicals
Buffer solutions
Leverancier: Mettler - Toledo
Geleidbaarheidsstandaarden
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
VWR®, Primary colour solutions, Reagent Ph. Eur.
Leverancier: VWR Chemicals