Orders LinkContactUsLinkComponent
RBB Buffers
RBB Buffers
RBB Buffer, 1000 ml, 1.000 mL
Catalogus # OMEGRBB-1000
Leverancier:   OMEGA BIO-TEK
RBB Buffers
Catalogus # OMEGRBB-1000
Leverancier:  OMEGA BIO-TEK
CAS-nummer:  
RBB Buffers
RBB Buffer, 1000 ml, 1.000 mL
CAS-nummer:  
Price
1 130,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Let op: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1.000 mL
  • Omschrijving:
    RBB Buffer, 1000 ml
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.