Label Sheets, Core2Write
Core2Write label, non-sterile, wit, 50,8×25,4 mm, 10 labels/sheet/500 sheets/case
Catalogus # VELTC2WR2X1SHEET01
Leverancier: VELTEK ASSOCIATES
Ga naar:
Product Details & Documents
Constructed using CleanPrint 10, Core2Write labels are extremely durable, smear and smudge proof, chemical resistant, and remain pliable in extreme temperatures.
- Can be applied to sub-zero surfaces
- Perforation between labels is available
All labels can be customised or left blank.
Bestelinformatie: Also available in sheets (sold separately).
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Core2Write label, non-sterile
- Afmetingen:50,8×25,4 mm
- Seq:01
- Verpakt:10 labels/sheet/500 sheets/case
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.