Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 6×250 ml, 1.500 mL
Catalogus # METN52004104
Leverancier:   Mettler - Toledo
pH Buffers
Catalogus # METN52004104
Leverancier:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 6×250 ml, 1.500 mL
CAS-nummer:  
Price
522,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.500 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1.500 mL
  • Omschrijving:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Info VPE:
    6×250 ml
  • pH-waarde:
    4,010
Specificaties