Orders LinkContactUsLinkComponent
Geleidbaarheidsstandaarden
Geleidbaarheidsstandaarden
Conductivity standard in glass bottle, with 36 months stability, 5 µS/cm, 250 mL
Catalogus # HAMI238926
Leverancier:   HAMILTON BONADUZ
Geleidbaarheidsstandaarden
Catalogus # HAMI238926
Leverancier:  HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:  
Geleidbaarheidsstandaarden
Geleidbaarheidsstandaarden
Conductivity standard in glass bottle, with 36 months stability, 5 µS/cm, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
149,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Geleidbaarheidsstandaarden met stabiliteit van ±1% - gegarandeerd over een levensduur tot op drie jaar.
  • Blijft stabiel voor minimum 1 jaar voor 1,3 μs/cm, en maximum 3 jaar voor alle andere waarden
  • Certificaat met een kalibratiedocument van DFM
  • De vervaldatum wordt op elke fles weergegeven
  • Flessen blijven maximaal 60 minuten geopend
De procedure voor het bepalen van de geleiding werd ontworpen in samenwerking met (Danish Institute of Fundamental metrology). Een representatief aantal flessen van elk lot worden gemeten door het DFM. Hun waarde wordt opgeslagen op het kalibratiecertificaat en op elke fles afzonderlijk. DFM is in Europa de autoriteit op gebied van elektrolytische geleiding en is uitgerust met een absolute meetcel die ontworpen werd in samenwerking met NIST, en erkend is door het Deense accreditatie agentschap DANAK een geleiding van 0,9 μs/cm te hebben.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Conductivity standard in glass bottle, with 36 months stability
  • Geleidbaarheid:
    5 µS/cm